Stampa…

2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Dihydro-2-methyl-3(2H)-thiophenone, 2-Methyl-3-oxotetrahydrothiophene

M1839-25G M1839-5G
TCIAM1839-25GEA 197 EUR
TCIAM1839-25G TCIAM1839-5G
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-3-tetrahydrothiophenone
Formula: C₅H₈OS
Peso molecolare: 116,18 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00078280
CAS Number: 13679-85-1
EINECS: 237-183-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR