Stampa…
2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Methyl-3-(methyldisulphanyl)furan, Methyl 2-Methyl-3-furyl Disulphide
M1837-1G M1837-5G
TCIAM1837-1GEA 28 EUR
TCIAM1837-1G TCIAM1837-5G
2-Methyl-3-(methyldithio)furan ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-(methyldithio)furan
Formula: C₆H₈OS₂
Punto di ebollizione: 37°C
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038643
CAS Number: 65505-17-1
EINECS: 265-797-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %