Stampa…
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1812-1G M1812-5G
TCIAM1812-1GEA 26 EUR
TCIAM1812-1G TCIAM1812-5G
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NOS
Punto di ebollizione: 118°C
MDL Number: MFCD07368277
CAS Number: 82294-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d269fc28fccba31be6ac6cf7d5190ea5cdf30045&vid=d269fc28fccba31be6ac6cf7d5190ea5cdf30045&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C