Stampa…
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1803-25G M1803-5G
TCIAM1803-25GEA 525 EUR
TCIAM1803-25G TCIAM1803-5G
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Punto di ebollizione: 146°C
MDL Number: MFCD11975434
CAS Number: 56024-44-3
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %