Stampa…
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
M1725-1G M1725-5G
TCIAM1725-1GEA 121 EUR
TCIAM1725-1G TCIAM1725-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside
Formula: C₂₀H₂₄O₇
Peso molecolare: 376,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 383905-60-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%