Stampa…
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Fornitore: TCI EUROPE
M1661-5G M1661-1G
TCIAM1661-5GEA 107 EUR
TCIAM1661-5G TCIAM1661-1G
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
7-Methyl-1,4-benzothiazin-3-one
Formula: C₉H₉NOS
Peso molecolare: 179,24 g/mol
Punto di fusione: 206°C
MDL Number: MFCD02660690
CAS Number: 30322-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3572d7f280c7d431f57f3898ee88a2baeae54c0&vid=d3572d7f280c7d431f57f3898ee88a2baeae54c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal