Stampa…
2-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1497-25G M1497-5G
TCIAM1497-25GEA 470 EUR
TCIAM1497-25G TCIAM1497-5G
2-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 146°C
CAS Number: 15467-25-1
EINECS: 239-486-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %