Stampa…
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M1453-25G M1453-5G
TCIAM1453-25GEA 343 EUR
TCIAM1453-25G TCIAM1453-5G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (by GC) stabilizzato
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797118
CAS Number: 62873-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&vid=a4e926c75aac8a915077f917ea79c32e7f534d25&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %