Stampa…
Ossido di mesitile ≥85.0% (by GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 4-Metilpent-3-en-2-one
M1340-25ML M1340-500ML
TCIAM1340-25MLEA 31 EUR
TCIAM1340-25ML TCIAM1340-500ML
Ossido di mesitile ≥85.0% (by GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Ossido di mesitile
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98.14 g/mol
Flash Pt: 25°C
MDL Number: MFCD00008900
CAS Number: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05908
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %