Stampa…
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 115 EUR
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (by GC)
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formula: C₄H₁₀S₃
Peso molecolare: 154,30 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Flash Pt: 90°C
MDL Number: MFCD00004893
CAS Number: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %