Stampa…
Cyclohexylacetic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
111270050 111270250 111271000
ACRO111270050EA 34.3 EUR
ACRO111270050 ACRO111270250 ACRO111271000
Cyclohexylacetic acid 98+%
Cyclohexylacetic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 242…244 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1,007 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001518
CAS Number: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test