2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇NS₂ Punto di ebollizione: 217°C Flash Pt: 97°C |
MDL Number:
MFCD00005312 CAS Number: 19975-56-5 EINECS: 243-447-9 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |