Stampa…
4-Methyl-1-acetonaphthone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-4-methylnaphthalene, 1-(4-Methylnaphthalen-1-yl)ethanone
M1202-25G M1202-5G
TCIAM1202-25GEA 190 EUR
TCIAM1202-25G TCIAM1202-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone ≥97.0% (by GC)
4-Methyl-1-acetonaphthone
Formula: C₁₃H₁₂O
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Punto di ebollizione: 136°C
MDL Number: MFCD00671556
CAS Number: 28418-86-2
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C