Stampa…
3-Methylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrrole
M1144-1G M1144-5G
TCIAM1144-1GEA 181 EUR
TCIAM1144-1G TCIAM1144-5G
3-Methylpyrrole ≥98.0% (by GC)
3-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Peso molecolare: 81,12 g/mol
Punto di ebollizione: 144°C
MDL Number: MFCD00083419
CAS Number: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %