Stampa…
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrole-2-aldehyde, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrol-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole
M1119-25G M1119-5G
TCIAM1119-25GEA 47 EUR
TCIAM1119-25G TCIAM1119-5G
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde ≥97.0% (by GC)
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Flash Pt: 72°C
MDL Number: MFCD00003087
CAS Number: 1192-58-1
EINECS: 214-755-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %