Stampa…
1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1061-25G M1061-5G
TCIAM1061-25GEA 156 EUR
TCIAM1061-25G TCIAM1061-5G
1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (by GC)
1-(3-Methoxyphenoxy)-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00191540
CAS Number: 382141-68-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %