Stampa…
2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M1015-1G M1015-5G
TCIAM1015-1GEA 90 EUR
TCIAM1015-1G TCIAM1015-5G
2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-phenylpropene
Formula: C₁₀H₁₂
Punto di ebollizione: 189°C
Flash Pt: 59°C
MDL Number: MFCD00008899
CAS Number: 768-49-0
EINECS: 212-194-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %