Stampa…
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0987-25ML M0987-5ML
TCIAM0987-25MLEA 356 EUR
TCIAM0987-25ML TCIAM0987-5ML
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (by GC)
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
MDL Number: MFCD00144828
CAS Number: 104678-18-4
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %