Stampa…

N-Methyl-1-naphthylmethylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-(Methylaminomethyl)naphthalene

M0983-1G M0983-5G
TCIAM0983-1GEA 22 EUR
TCIAM0983-1G TCIAM0983-5G
N-Methyl-1-naphthylmethylamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Methyl-1-naphthylmethylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD00144934
CAS Number: 14489-75-9
EINECS: 238-497-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=daa05759d85508f9a4e9aa0822e9f5b89b2de875&vid=daa05759d85508f9a4e9aa0822e9f5b89b2de875&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR