Stampa…
4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0949-10G M0949-25G
TCIAM0949-10GEA 50 EUR
TCIAM0949-10G TCIAM0949-25G
4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (by GC)
4-(Methylthio)toluene
Formula: C₈H₁₀S
Punto di ebollizione: 94°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00008560
CAS Number: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %