ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, 3-Methylenedihydrofuran-2(3H)-one
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
M0907-1G
M0907-25G
M0907-5G
TCIAM0907-1GEA
30
EUR
TCIAM0907-1G
TCIAM0907-25G
TCIAM0907-5G
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (by GC) stabilizzato
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Formula:
C₅H₆O₂ Peso molecolare: 98,10 g/mol Punto di ebollizione: 90°C Flash Pt: 90°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005407 CAS Number: 547-65-9 EINECS: 208-931-6 Merck Index: 14,06062 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...