Stampa…

trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

M0893-25ML M0893-5ML
TCIAM0893-25MLEA 250 EUR
TCIAM0893-25ML TCIAM0893-5ML
trans-2-Methyl-2-pentenal ≥97.0% (by GC)
trans-2-Methyl-2-pentenal
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 138°C
MDL Number: MFCD00006978
CAS Number: 14250-96-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&vid=77aec673a62f1de2fd5625dffd8b09085baf9d97&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR