Stampa…
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0846-25ML M0846-5ML
TCIAM0846-25MLEA 122 EUR
TCIAM0846-25ML TCIAM0846-5ML
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate ≥97.0% (by GC)
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 85°C
Flash Pt: 106°C
MDL Number: MFCD00009752
CAS Number: 51856-79-2
EINECS: 257-478-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852b846165958b336769bb3a1e0468bc93fd173e&vid=852b846165958b336769bb3a1e0468bc93fd173e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %