2-Methyl-2-butenenitrile ≥70% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₇N Punto di ebollizione: 50°C Flash Pt: –17°C |
MDL Number:
MFCD00037169 CAS Number: 4403-61-6 EINECS: 224-544-5 UN: 3273 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 70.0 % |