Stampa…
5-Methylisoxazole ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0813-25ML M0813-5ML
TCIAM0813-25MLEA 124 EUR
TCIAM0813-25ML TCIAM0813-5ML
5-Methylisoxazole ≥95.0% (by GC)
5-Methylisoxazole
Formula: C₄H₅NO
Punto di ebollizione: 122°C
MDL Number: MFCD00003152
CAS Number: 5765-44-6
EINECS: 227-289-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&vid=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %