Stampa…
3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0770-100ML M0770-25ML M0770-5ML
TCIAM0770-100MLEA 244 EUR
TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML TCIAM0770-5ML
3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-2-butenal
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: -20°C
Flash Pt: 37°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010291
CAS Number: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08448
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&vid=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %