Stampa…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
M0765-25ML M0765-5ML
TCIAM0765-25MLEA 107 EUR
TCIAM0765-25ML TCIAM0765-5ML
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene ≥98.0% (by GC)
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 131°C
MDL Number: MFCD00001737
CAS Number: 1730-48-9
EINECS: 217-049-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %