Stampa…
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0652-25ML M0652-500ML
TCIAM0652-25MLEA 16 EUR
TCIAM0652-25ML TCIAM0652-500ML
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (by GC)
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 156°C
Flash Pt: 48°C
MDL Number: MFCD00043932
CAS Number: 107-70-0
EINECS: 203-512-4
UN: 2293
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %