Stampa…
Diisopropyl malonate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0648-25ML M0648-500ML
TCIAM0648-25MLEA 16 EUR
TCIAM0648-25ML TCIAM0648-500ML
Diisopropyl malonate ≥99.0% (by GC)
Diisopropyl malonate
Formula: C₉H₁₆O₄
Punto di ebollizione: 106°C
Punto di fusione: -51°C
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00059359
CAS Number: 13195-64-7
EINECS: 236-156-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %