Stampa…
Hexyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0503-25ML M0503-500ML
TCIAM0503-25MLEA 30 EUR
TCIAM0503-25ML TCIAM0503-500ML
Hexyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Hexyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 80°C
MDL Number: MFCD00015283
CAS Number: 142-09-6
EINECS: 205-521-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %