Methacrylic acid-tert-butyl ester monomer ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 136°C Flash Pt: 30°C |
MDL Number:
MFCD00048245 CAS Number: 585-07-9 EINECS: 209-548-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |