Benzyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 106°C Flash Pt: 115°C |
MDL Number:
MFCD00053684 CAS Number: 2495-37-6 EINECS: 219-674-4 |
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |