Stampa…
Metile metacrilato ≥99.8% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 6-tert-butyl-2,4-xylenol
M0087-25ML M0087-500ML
TCIAM0087-25MLEA 16 EUR
TCIAM0087-25ML TCIAM0087-500ML
Metile metacrilato ≥99.8% (by GC) stabilizzato
Metile metacrilato
Formula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Punto di ebollizione: 100°C
Flash Pt: 9°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008587
CAS Number: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05941
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.8 %