Stampa…
(-)-ɑ-Phellandrene >65.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (-)-p-Mentha-1,5-diene, (-)-5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
M0051-25ML M0051-5ML
TCIAM0051-25MLEA 187 EUR
TCIAM0051-25ML TCIAM0051-5ML
(-)-ɑ-Phellandrene >65.0% (by GC)
(-)-alpha-Phellandrene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Flash Pt: 49°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062988
CAS Number: 4221-98-1
EINECS: 224-167-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07200
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 65.0 %
Specific rotation [a]20/D -140.0 to -190.0 deg (neat)