Stampa…
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M0011-25ML M0011-500ML
TCIAM0011-25MLEA 17 EUR
TCIAM0011-25ML TCIAM0011-500ML
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Formula: C₂₀H₃₆O₄
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: -60°C
Flash Pt: 180°C
MDL Number: MFCD00027250
CAS Number: 142-16-5
EINECS: 205-524-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&vid=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 0.1