Pinacol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 76-09-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 77°(170°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1340501
Merck Reference: 14,7439
MDL No.: MFCD00004462
Formula:
C₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 171…172 °C Punto di fusione: 42…45 °C Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004462 CAS Number: 76-09-5 EINECS: 200-933-5 Merck Index: 14,7439 |