Piombo (II) acetato triidrato 99,0 Titrimetric
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diacetato di piombo triidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Peso molecolare: 379.34 g/mol Punto di ebollizione: 280 Punto di fusione: 75°C |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS Number: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05415 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 99.0 % |