Diacetato di piombo ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
Piombo (II) acetato
L0315-1G
L0315-5G
L0315-25G
TCIAL0315-1GEA
16
EUR
TCIAL0315-1G
TCIAL0315-5G
TCIAL0315-25G
Diacetato di piombo ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Diacetato di piombo
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb Peso molecolare: 325,29 g/mol Punto di fusione: 280°C |
MDL Number:
MFCD00012452 CAS Number: 301-04-2 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,05397 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |