Stampa…
Pinacol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 127 EUR
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinacol 99%
Pinacol
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 174 °C
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004462
CAS Number: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Visualizza i codici
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %