Stampa…
Piombo (II) cloruro for perovskite precursor
Fornitore: TCI
Pericolo
L0292-25G L0292-1G L0292-5G
TCIAL0292-25GEA 180 EUR
TCIAL0292-25G TCIAL0292-1G TCIAL0292-5G
Piombo (II) cloruro for perovskite precursor
Piombo (II) cloruro
Formula: Cl₂Pb
Punto di ebollizione: 951°C
Punto di fusione: 501°C
MDL Number: MFCD00011157
CAS Number: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&vid=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline