Piombo (II) cloruro Perovskite precursor, purified_sublimation
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dichloride
L0291-1G
L0291-5G
TCIAL0291-1GEA
55
EUR
TCIAL0291-1G
TCIAL0291-5G
Piombo (II) cloruro Perovskite precursor, purified_sublimation
Piombo (II) cloruro
Formula:
Cl₂Pb Peso molecolare: 278.11 g/mol Punto di ebollizione: 951°C Punto di fusione: 501°C |
MDL Number:
MFCD00011157 CAS Number: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,05404 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |