Lead(II) bromide for perovskite precursor
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dibromide, Lead(II) bromide
Formula:
Br₂Pb Peso molecolare: 367.01 g/mol Punto di ebollizione: 916 Punto di fusione: 373°C |
MDL Number:
MFCD00011156 CAS Number: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,05403 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...