Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Disodium N-(2-Carboxyphenyl)-4-chloroanthranilate, N-(2-Carboxyphenyl)-4-chloroanthranilic acid disodium salt, Lobenzarit disodium, Sodium 2-((2-carboxylatophenyl)amino)-4-chlorobenzoate
Formula:
C₁₄H₈ClNNa₂O₄ Peso molecolare: 335.65 g/mol Punto di fusione: 388°C |
MDL Number:
MFCD00941422 CAS Number: 64808-48-6 Merck Index: 14,05552 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |