Stampa…
Lantanio (III) ossido
Fornitore: TCI
Attenzione
L0235-25G L0235-500G
TCIAL0235-25GEA 16 EUR
TCIAL0235-25G TCIAL0235-500G
Lantanio (III) ossido
Lantanio (III) ossido
Formula: La₂O₃
MDL Number: MFCD00011071
CAS Number: 1312-81-8
Merck Index: 14,05363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&vid=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Subtracting method) min. 99.9 %