Stampa…
Litio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
L0210-25G L0210-100G L0210-500G
TCIAL0210-25GEA 37 EUR
TCIAL0210-25G TCIAL0210-100G TCIAL0210-500G
Litio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Litio bromuro
Formula: LiBr
Peso molecolare: 86.84 g/mol
Punto di ebollizione: 1265
Punto di fusione: 549°C
MDL Number: MFCD00011077
CAS Number: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,05526
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&vid=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %