Benzyl-(S)-(-)-lactate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 141°C Punto di fusione: 17°C |
MDL Number:
MFCD00209546 CAS Number: 56777-24-3 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -16.0 to -23.0 deg (C=1, Acetone) |