Stampa…

Sodium linoleate ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI

L0056-25G L0056-5G
TCIAL0056-25GEA 334 EUR
TCIAL0056-25G TCIAL0056-5G
Sodium linoleate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium linoleate
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Punto di fusione: 192°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063202
CAS Number: 822-17-3
EINECS: 212-491-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&vid=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR