Stampa…
Julolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
J0007-25G J0007-5G
TCIAJ0007-25GEA 365 EUR
TCIAJ0007-25G TCIAJ0007-5G
Julolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Julolidine
Formula: C₁₂H₁₅N
Peso molecolare: 173,26 g/mol
Punto di ebollizione: 280°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006917
CAS Number: 479-59-4
EINECS: 207-535-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C