Stampa…
ID-8 ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
I1108-10MG I1108-50MG
TCIAI1108-10MGEA 119 EUR
TCIAI1108-10MG TCIAI1108-50MG
ID-8 ≥98.0% (by GC)
ID-8
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Peso molecolare: 298,30 g/mol
Punto di fusione: 266°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00593367
CAS Number: 147591-46-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %