Stampa…
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I1106-25G I1106-5G
TCIAI1106-25GEA 425 EUR
TCIAI1106-25G TCIAI1106-5G
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Formula: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 78°C
MDL Number: MFCD00054838
CAS Number: 14867-28-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %